4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(p-Tolyloxy)benzaldehyde
OR110516-1G OR110516-5G
APOSOR110516-1GEA 186 EUR
APOSOR110516-1G APOSOR110516-5G
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06496533
Núm. CAS: 61343-83-7