4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110518-1G OR110518-5G
APOSOR110518-1GEA 248 EUR
APOSOR110518-1G APOSOR110518-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzaldehyde
Formula: C₁₇H₁₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08446988
Núm. CAS: 108934-20-9