[4-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110521-1G OR110521-5G
APOSOR110521-1GEA 248 EUR
APOSOR110521-1G APOSOR110521-5G
[4-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[4-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11190353
Núm. CAS: 181231-61-8