[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110522-1G OR110522-5G
APOSOR110522-1GEA 248 EUR
APOSOR110522-1G APOSOR110522-5G
[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11190414
Núm. CAS: 53818-56-7