4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: {4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]phenyl}methanol, 4-(tert-Butyl)-4'-(hydroxymethyl)diphenyl ether
OR110523-1G OR110523-5G
APOSOR110523-1GEA 296 EUR
APOSOR110523-1G APOSOR110523-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Formula: C₁₇H₂₀O₂
MW: 256,34 g/mol
Pto. de fusión: 50…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12469075
Núm. CAS: 1037141-25-5