Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110532-1G OR110532-5G
APOSOR110532-1GEA 296 EUR
APOSOR110532-1G APOSOR110532-5G
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05981681
Núm. CAS: 89900-96-9