4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR110535-1G OR110535-5G OR110535-10G
APOSOR110535-1GEA 186 EUR
APOSOR110535-1G APOSOR110535-5G APOSOR110535-10G
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Formula: C₁₃H₁₀BrNO₃
MW: 308,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12069426
Núm. CAS: 163258-52-4