2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-methylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR110556-1G
OR110556-5G
APOSOR110556-1GEA
198
EUR
APOSOR110556-1G
APOSOR110556-5G
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-methylbenzene
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-methylbenzene
Formula:
C₁₃H₁₉BrO₃ MW: 303,192 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19507743 Núm. CAS: 1379658-80-6 |