4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110561-1G OR110561-5G
APOSOR110561-1GEA 248 EUR
APOSOR110561-1G APOSOR110561-5G
4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
4-[2-{4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazin-1-yl}ethoxy]benzoic acid
Formula: C₁₈H₂₆N₂O₅
MW: 350,409 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100033
Núm. CAS: 1216502-34-9