Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110562-1G OR110562-5G OR110562-10G
APOSOR110562-1GEA 173 EUR
APOSOR110562-1G APOSOR110562-5G APOSOR110562-10G
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111410
Núm. CAS: 1227954-70-2