1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110574-1G OR110574-5G OR110574-10G
APOSOR110574-1GEA 223 EUR
APOSOR110574-1G APOSOR110574-5G APOSOR110574-10G
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01571218
Núm. CAS: 100394-11-4