tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110584-1G OR110584-5G
APOSOR110584-1GEA 0 EUR
APOSOR110584-1G APOSOR110584-5G
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
MW: 385,296 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11973601
Núm. CAS: 1227954-64-4