2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine-4-carboxylic acid
OR110593-500MG
APOSOR110593-500MGEA 183 EUR
APOSOR110593-500MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11128544
Núm. CAS: 1152940-72-1