3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR110599-10G OR110599-1G
APOSOR110599-10GEA 741 EUR
APOSOR110599-10G APOSOR110599-1G
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115179
Núm. CAS: 123367-27-1