4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline

Proveedor: Apollo Scientific

OR110601-1G OR110601-5G
APOSOR110601-1GEA 149 EUR
APOSOR110601-1G APOSOR110601-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Formula: C₉H₈BrN₃
MW: 238,084 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436686
Núm. CAS: 681441-17-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR