[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110603-10G OR110603-5G
APOSOR110603-10GEA 0 EUR
APOSOR110603-10G APOSOR110603-5G
[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
MW: 253,095 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756251
Núm. CAS: 1184193-54-1