1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR110604-1G OR110604-10G OR110604-5G
APOSOR110604-1GEA 248 EUR
APOSOR110604-1G APOSOR110604-10G APOSOR110604-5G
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
1-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Formula: C₁₁H₉BrN₂O
MW: 265,106 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756230
Núm. CAS: 1182992-21-7