3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110609-1G OR110609-5G
APOSOR110609-1GEA 346 EUR
APOSOR110609-1G APOSOR110609-5G
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₂H₉BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756236
Núm. CAS: 1216366-99-2