(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110614-1G OR110614-5G OR110614-250MG
APOSOR110614-1GEA 261 EUR
APOSOR110614-1G APOSOR110614-5G APOSOR110614-250MG
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₉H₁₂OS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059489
Núm. CAS: 51632-08-7