4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110615-1G OR110615-250MG
APOSOR110615-1GEA 207 EUR
APOSOR110615-1G APOSOR110615-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16631271
Núm. CAS: 57021-53-1