2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110617-1G OR110617-5G
APOSOR110617-1GEA 198 EUR
APOSOR110617-1G APOSOR110617-5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Formula: C₅H₈N₂O₂S₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00178766
Núm. CAS: 80466-90-6