tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110627-1G OR110627-5G
APOSOR110627-1GEA 261 EUR
APOSOR110627-1G APOSOR110627-5G
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
tert-Butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₇N₃O₃S
MW: 307,368 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664943
Núm. CAS: 874801-60-2