6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110628-1G OR110628-5G
APOSOR110628-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110628-1G APOSOR110628-5G
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407483
Núm. CAS: 439693-52-4