2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
OR110630-1G OR110630-10G OR110630-5G
APOSOR110630-1GEA 0 EUR
APOSOR110630-1G APOSOR110630-10G APOSOR110630-5G
2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
2,2-Dibromo-1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
Formula: C₁₂H₁₃Br₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059475
Núm. CAS: 210832-82-9