Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110633-1G OR110633-10G OR110633-5G
APOSOR110633-1GEA 0 EUR
APOSOR110633-1G APOSOR110633-10G APOSOR110633-5G
Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl 5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₂O₂S
MW: 196,266 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06662279
Núm. CAS: 19282-44-1