5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110640-10G OR110640-1G OR110640-5G
APOSOR110640-10GEA 445 EUR
APOSOR110640-10G APOSOR110640-1G APOSOR110640-5G
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
5-Methylthiophene-2-sulphonamide
Formula: C₅H₇NO₂S₂
MW: 177,245 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08444612
Núm. CAS: 53595-69-0