Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110649-1G OR110649-250MG
APOSOR110649-1GEA 464 EUR
APOSOR110649-1G APOSOR110649-250MG
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18804164
Núm. CAS: 1427460-41-0