Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110652-1G OR110652-5G
APOSOR110652-1GEA 0 EUR
APOSOR110652-1G APOSOR110652-5G
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Methyl 4-({2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-nitrobenzoate
Formula: C₁₅H₂₁N₃O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442758
Núm. CAS: 1198093-70-7