2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR110656-1G OR110656-5G
APOSOR110656-1GEA 248 EUR
APOSOR110656-1G APOSOR110656-5G
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
2-[3-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formula: C₁₄H₁₂N₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02029368
Núm. CAS: 1006572-22-0