Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110659-1G OR110659-5G OR110659-250MG
APOSOR110659-1GEA 186 EUR
APOSOR110659-1G APOSOR110659-5G APOSOR110659-250MG
Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₆BrClO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442765
Núm. CAS: 1427460-59-0