2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR110661-1G OR110661-5G OR110661-10G
APOSOR110661-1GEA 198 EUR
APOSOR110661-1G APOSOR110661-5G APOSOR110661-10G
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Formula: C₁₀H₁₂Br₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463268
Núm. CAS: 15460-12-5