2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR110662-1G
OR110662-5G
APOSOR110662-1GEA
248
EUR
APOSOR110662-1G
APOSOR110662-5G
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formula:
C₁₄H₁₅NO₂ MW: 229,274 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20037419 Núm. CAS: 856068-76-3 |