Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylidene}propanedioate
OR110666-1G OR110666-5G OR110666-10G
APOSOR110666-1GEA 149 EUR
APOSOR110666-1G APOSOR110666-5G APOSOR110666-10G
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Formula: C₁₄H₁₆BrNO₄
MW: 342,185 g/mol
Pto. de fusión: 103…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173358
Núm. CAS: 101937-44-4