Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110669-10G OR110669-1G OR110669-5G
APOSOR110669-10GEA 532 EUR
APOSOR110669-10G APOSOR110669-1G APOSOR110669-5G
Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₆O₄S₂
MW: 312,404 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067988
Núm. CAS: 152487-69-9