4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR110670-1G OR110670-5G
APOSOR110670-1GEA 223 EUR
APOSOR110670-1G APOSOR110670-5G
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Formula: C₁₂H₁₀N₂S
MW: 214,286 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602387
Núm. CAS: 1427460-28-3