4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110673-1G OR110673-5G
APOSOR110673-1GEA 0 EUR
APOSOR110673-1G APOSOR110673-5G
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Formula: C₄H₃Br₂NO₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00208579
Núm. CAS: 77893-69-7