2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110689-10G OR110689-1G OR110689-5G
APOSOR110689-10GEA 346 EUR
APOSOR110689-10G APOSOR110689-1G APOSOR110689-5G
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Formula: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
MW: 278,691 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00829023
Núm. CAS: 246862-63-5