1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110694-1G OR110694-5G OR110694-10G
APOSOR110694-1GEA 137 EUR
APOSOR110694-1G APOSOR110694-5G APOSOR110694-10G
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formula: C₁₆H₁₈N₄O₂
MW: 298,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180918
Núm. CAS: 499771-07-2