2-Amino-5-methoxyphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110697-1G OR110697-250MG
APOSOR110697-1GEA 136 EUR
APOSOR110697-1G APOSOR110697-250MG
2-Amino-5-methoxyphenol
2-Amino-5-methoxyphenol
Formula: C₇H₉NO₂
Pto. de fusión: 126…129 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03840435
Núm. CAS: 40925-70-0