4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110698-1G OR110698-5G
APOSOR110698-1GEA 288 EUR
APOSOR110698-1G APOSOR110698-5G
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505356
Núm. CAS: 167626-55-3