N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110700-1G OR110700-250MG OR110700-5G
APOSOR110700-1GEA 186 EUR
APOSOR110700-1G APOSOR110700-250MG APOSOR110700-5G
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N-Ethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formula: C₄H₈N₄S
MW: 144.198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18805199
Núm. CAS: 79010-42-7