Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110702-1G OR110702-5G
APOSOR110702-1GEA 79.9 EUR
APOSOR110702-1G APOSOR110702-5G
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017267
Núm. CAS: 16357-44-1