6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-chloro-6-(methylamino)pyrimidine, 2-Amino-4-chloro-6-(methylamino)-1,3-diazine
OR110703-1G OR110703-10G OR110703-5G
APOSOR110703-1GEA 63.8 EUR
APOSOR110703-1G APOSOR110703-10G APOSOR110703-5G
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Formula: C₅H₇ClN₄
Pto. de fusión: 159…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091108
Núm. CAS: 1005-37-4