4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110704-250MG OR110704-5G
APOSOR110704-250MGEA 97.3 EUR
APOSOR110704-250MG APOSOR110704-5G
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2,6-dimethylmorpholin-4-yl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₅ClN₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13533113
Núm. CAS: 1197574-90-5