2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110742-1G OR110742-250MG
APOSOR110742-1GEA 126 EUR
APOSOR110742-1G APOSOR110742-250MG
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Formula: C₁₁H₁₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09673384
Núm. CAS: 928713-27-3