5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR110749-1G OR110749-250MG
APOSOR110749-1GEA 789 EUR
APOSOR110749-1G APOSOR110749-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756244
Núm. CAS: 1227954-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III