1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(3,4-Dichlorobenzyl)-1,4-diazepane
OR110776-1G OR110776-5G OR110776-10G
APOSOR110776-1GEA 149 EUR
APOSOR110776-1G APOSOR110776-5G APOSOR110776-10G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01311955
Núm. CAS: 78251-53-3
UN: 3261
ADR: 8,III