4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR110782-1G OR110782-5G
APOSOR110782-1GEA 0 EUR
APOSOR110782-1G APOSOR110782-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Formula: C₁₂H₇N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062346
Núm. CAS: 118001-67-5