Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-benzimidazole
OR110783-1G OR110783-250MG
APOSOR110783-1GEA 322 EUR
APOSOR110783-1G APOSOR110783-250MG
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Pto. de fusión: 256…259 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22421935
Núm. CAS: 1354756-19-6