Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110806-1G OR110806-250MG
APOSOR110806-1GEA 522 EUR
APOSOR110806-1G APOSOR110806-250MG
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22370023
Núm. CAS: 1355170-90-9